Tlačiť
Spermine tetrahydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
85610-25G 85610-5G
SIAL85610-25GEA 1002.01 EUR
SIAL85610-25G SIAL85610-5G
Spermine tetrahydrochloride, Sigma-Aldrich®
Spermine tetrahydrochloride
Vzorec: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Číslo MDL: MFCD00012914
Číslo CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8