Tlačiť
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3256-1G S3256-25G S3256-5G
SIALS3256-1GEA 148.01 EUR
SIALS3256-1G SIALS3256-25G SIALS3256-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine), Sigma-Aldrich®
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
Číslo MDL: MFCD00008215
Číslo CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2