Tlačiť
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
132750010 132750050
ACRO132750010EA 82.23 EUR
ACRO132750010 ACRO132750050
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) 97%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Vzorec: C₁₀H₂₆N₄
Teplota varu: 130 °C (,1 mmHg)
Teplota tavenia: 26…30 °C
Hustota: 0,937 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008215
Číslo CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
OSN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)