Tlačiť
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 674.29 EUR
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
Vzorec: C₉H₂₄N₄
Teplota varu: 102 °C (1 mmHg)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008213
Číslo CAS: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %