Tlačiť
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
102571000 102575000
ACRO102571000EA 34.98 EUR
ACRO102571000 ACRO102575000
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) 99%
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Vzorec: C₄H₇NO₃
Teplota tavenia: 207…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004275
Číslo CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
Impurity ≤0.25 % Glycine
Sulfate (SO4) ≤0.2 %