Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23834.06 B23834.14 B23834.22
B23834.06EA 68.59 EUR
B23834.06 B23834.14 B23834.22
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 37942-07-7 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Physical Form: Cryst solid Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 1877810 MDL No.: MFCD00191998
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191998
Číslo CAS: 37942-07-7