Tlačiť
Biebrich scarlet, powder C.I. 26905
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: CI 26905
0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 62.98 EUR
ICNA0215485525 ICNA0215485580
Biebrich scarlet, powder C.I. 26905
Biebrich scarlet
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Dye content: ~ 60% (Lit.)
Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).
Vzorec: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Mw: 556.49 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003891
Číslo CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5