Tlačiť
Cresol red sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
B21361.14 B21361.22
B21361.14EA 85.72 EUR
B21361.14 B21361.22
Cresol red sodium salt
Cresol red sodium salt
CAS No.: 62625-29-0 Molecular Formula: C21H17NaO5S Formula Weight: 404.42 Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00001618
Vzorec: C₂₁H₁₇NaO₅S
Mw: 404.42 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001618
Číslo CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8