Tlačiť
m-Cresol purple sodium salt, water soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
199250050 199250100
ACRO199250050EA 74.1 EUR
ACRO199250050 ACRO199250100
m-Cresol purple sodium salt, water soluble, pure
m-Cresol purple sodium salt
Vzorec: C₂₁H₁₇NaO₅S
Mw: 404.42 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010177
Číslo CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange-brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.05 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)