Tlačiť
Cresol red, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
114472-25G 114472-5G
SIAL114472-25GEA 138.39 EUR
SIAL114472-25G SIAL114472-5G
Cresol red, Sigma-Aldrich®
Cresol red
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005878
Číslo CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2