Tlačiť
Cresol red
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05225.0005 1.05225.0025
1.05225.0005EA 107.5 EUR
1.05225.0005 1.05225.0025
Cresol red
Cresol red
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005878
Číslo CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 290 °C decomposes
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 600 - 620 kg/m3