Tlačiť
Cresol red
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17243.14 A17243.22
A17243.14EA 66.59 EUR
A17243.14 A17243.22
Cresol red
Cresol red
CAS No.: 1733-12-6 Molecular Formula: C21H18O5S Formula Weight: 382.44 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 343399 Merck Reference: 14,2578 MDL No.: MFCD00005878
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005878
Číslo CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Merck Index: 14,2578