Tlačiť
m-Cresol purple, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
857890-10G 857890-1G 857890-5G
SIAL857890-10GEA 150.02 EUR
SIAL857890-10G SIAL857890-1G SIAL857890-5G
m-Cresol purple, Sigma-Aldrich®
m-Cresol purple
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Číslo MDL: MFCD00005871
Číslo CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6