m-Cresol purple
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24338.06
B24338.14
B24338.06EA
60.97
EUR
B24338.06
B24338.14
m-Cresol purple
m-Cresol purple
CAS No.: 2303-01-7
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Beilstein Reference: 350314
Merck Reference: 14,2577
MDL No.: MFCD00005871
Vzorec:
C₂₁H₁₈O₅S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005871 Číslo CAS: 2303-01-7 EINECS: 218-960-6 Merck Index: 14,2577 |