Tlačiť
m-Cresol purple, pure indicator grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
228200050 228200100 228200500
ACRO228200050EA 66.99 EUR
ACRO228200050 ACRO228200100 ACRO228200500
m-Cresol purple, pure indicator grade
m-Cresol purple
Vzorec: C₂₁H₁₈O₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005871
Číslo CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (578 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)