Oil red O
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
CI 26125
A12989.14
A12989.22
A12989.A1
A12989.14EA
38.43
EUR
A12989.14
A12989.22
A12989.A1
Oil red O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5
Molecular Formula: C26H24N4O
Formula Weight: 408.51
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3491382
MDL No.: MFCD00003898
Vzorec:
C₂₆H₂₄N₄O Teplota tavenia: ∼ 166 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003898 Číslo CAS: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |