Tlačiť
Oil red O biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 60.97 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Oil red O biological stain
Oil red O
Vzorec: C₂₆H₂₄N₄O
Teplota tavenia: 120 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003898
Číslo CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %