Tlačiť
Citran železito-amonný, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0846-500GEA 333.33 EUR
0846-500G 0846-100G
Citran železito-amonný, Reagent Grade
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013099
Číslo CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic ≤0.0004%
Iron (III) 20.5 – 22.5%
Lead ≤0.003%
Solubility (5.0%, Water) Pass
Zinc ≤0.1%