Tlačiť
2-Deoxy-D-glucose 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
111980010 111980050 111980250
ACRO111980010EA 115.12 EUR
ACRO111980010 ACRO111980050 ACRO111980250
2-Deoxy-D-glucose 99%
2-Deoxy-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Teplota tavenia: 146…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151328
Číslo CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless to light yellow
TLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +44.0° to +48.0° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)
Microbial contamination Passes test
pH 3.0 to 5.0 (2 % in water)