Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8625-10MG A8625-5G
SIALA8625-10MGEA 56.16 EUR
SIALA8625-10MG SIALA8625-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2