Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4106-100G A4106-25G A4106-500G
SIALA4106-100GEA 331.33 EUR
SIALA4106-100G SIALA4106-25G SIALA4106-500G
N-Acetyl-β-D-glucosamine, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2