Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
13136-500 13136-1 13136-5 13136-10
CAYM13136-500EA 23.39 EUR
CAYM13136-500 CAYM13136-1 CAYM13136-5 CAYM13136-10
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2