Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
270940100 270941000 270945000
ACRO270940100EA 39.99 EUR
ACRO270940100 ACRO270941000 ACRO270945000
N-Acetyl-β-D-glucosamine 98%
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Teplota tavenia: 211 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 4 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +45° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)