Tlačiť
N-Acetyl-α-D-glucosamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
102560250 102561000
ACRO102560250EA 91.46 EUR
ACRO102560250 ACRO102561000
N-Acetyl-α-D-glucosamine 99+%
N-Acetyl-α-D-glucosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Teplota tavenia: 211 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064359
Číslo CAS: 10036-64-3
EINECS: 231-368-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (105°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +43° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 h)