Tlačiť
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19325.03 L19325.06
L19325.03EA 111.76 EUR
L19325.03 L19325.06
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 405-05-0 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 3234259
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11 g/mol
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016626
Číslo CAS: 405-05-0