Tlačiť
Tiglic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W359904-100G-K W359904-1KG-K W359904-5KG-K
SIALW359904-100G-KEA 132.99 EUR
SIALW359904-100G-K SIALW359904-1KG-K SIALW359904-5KG-K
Tiglic acid, Sigma-Aldrich®
Tiglic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12 g/mol
Číslo MDL: MFCD00066864
Číslo CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
OSN: 3261
ADR: 8 III