Tiglic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14
A13905.22
A13905.36
A13905.14EA
36.17
EUR
A13905.14
A13905.22
A13905.36
Tiglic acid ≥98%
Tiglic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 80-59-1
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1236500
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00066864
Vzorec:
C₅H₈O₂ Mw: 100.12 g/mol Teplota varu: 198…199 °C Teplota tavenia: 62…66 °C Hustota: 0.969 Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066864 Číslo CAS: 80-59-1 EINECS: 201-295-0 OSN: 3261 ADR: 8 III |