Tlačiť
Tiglic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14 A13905.22 A13905.36
A13905.14EA 36.17 EUR
A13905.14 A13905.22 A13905.36
Tiglic acid ≥98%
Tiglic acid
Purity: 98+% CAS No.: 80-59-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1236500 Merck Reference: 14,9433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00066864
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12 g/mol
Teplota varu: 198…199 °C
Teplota tavenia: 62…66 °C
Hustota: 0.969
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066864
Číslo CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
OSN: 3261
ADR: 8 III