Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 122.57 EUR
B25731.03 B25731.06
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226.00 g/mol
Teplota varu: 76…78 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 39…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657686
Číslo CAS: 436799-32-5