Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25823.06 H25823.03
H25823.06EA 478.67 EUR
H25823.06 H25823.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 436799-33-6 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 65-66°/19mm MDL No.: MFCD04972700
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226.00 g/mol
Teplota varu: 65…66 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 44…46 °C
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972700
Číslo CAS: 436799-33-6