Tlačiť
Methoxid litný 1 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanolát litný
M-Clarity™ quality level = MQ100
408794-100ML 408794-800ML
SIAL408794-100MLEA 135.18 EUR
SIAL408794-100ML SIAL408794-800ML
Methoxid litný 1 mol/l in methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid litný
Vzorec: CH₃LiO
Číslo MDL: MFCD00036357
Číslo CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
OSN: 3274
ADR: 3,II