Tlačiť
Potassium methanolate 30 - 35% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium methoxide, Potassium methylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14222.0100 8.14222.0500
8.14222.0100EA 40.51 EUR
8.14222.0100 8.14222.0500
Potassium methanolate 30 - 35% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Potassium methanolate
Vzorec: CH₃KO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012416
Číslo CAS: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
OSN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 29.7 °C
Refractive Index 1.3654 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O)
Ignition Point 415 °C DIN 51794