Tlačiť
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
244021000 244022500 244020010
ACRO244021000EA 222.71 EUR
ACRO244021000 ACRO244022500 ACRO244020010
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), M.W. 86,000, 4000 cP (2% H₂O)
Hydroxypropylmethylcellulose
Vzorec: C₃H₈O₂·xCH₄O
Hustota: 1.39 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131360
Číslo CAS: 9004-65-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %