Tlačiť
Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40092.06 40092.09 40092.18
40092.06EA 73.41 EUR
40092.06 40092.09 40092.18
Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Erbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-52-4 Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 766.82 (622.70anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.205 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00149696
Vzorec: Er₂O₁₂S₃·8H₂O
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 3,205
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149696
Číslo CAS: 10031-52-4
EINECS: 236-779-0