Tlačiť
Zirconium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
339121-25G 339121-5G
SIAL339121-25GEA 378.66 EUR
SIAL339121-25G SIAL339121-5G
Zirconium(IV) ethoxide, Sigma-Aldrich®
Zirconium(IV) ethoxide
Vzorec: C₈H₂₀O₄Zr
Mw: 271.47 g/mol
Číslo MDL: MFCD00015654
Číslo CAS: 18267-08-8
OSN: 3181
ADR: 4.1 III