Tlačiť
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335450050 335450250
ACRO335450050EA 88.65 EUR
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Vzorec: C₈H₂₀O₄Zr
Teplota varu: 235 °C (7mbar)
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015654
Číslo CAS: 18267-08-8
OSN: 3181
ADR: 4.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %