Tlačiť
Glutaryl dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
G4608-100G G4608-25G
SIALG4608-100GEA 224.63 EUR
SIALG4608-100G SIALG4608-25G
Glutaryl dichloride, Sigma-Aldrich®
Glutaryl dichloride
Vzorec: C₅H₆Cl₂O₂
Číslo MDL: MFCD00000755
Číslo CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1