Tlačiť
Glutaryl dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119990250 119991000
ACRO119990250EA 79.82 EUR
ACRO119990250 ACRO119991000
Glutaryl dichloride 97%
Glutaryl dichloride
Vzorec: C₅H₆Cl₂O₂
Hustota: 1,324 g/cm³
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000755
Číslo CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %