2-Amino-6-bromopurine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21629.06
B21629.03
B21629.06EA
292.02
EUR
B21629.06
B21629.03
2-Amino-6-bromopurine 98%
2-Amino-6-bromopurine
Purity: 98%
CAS No.: 82499-03-4
Molecular Formula: C5H4BrN5
Formula Weight: 214.02
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₄BrN₅ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01321309 Číslo CAS: 82499-03-4 |