Tlačiť
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
407121000 407120250
ACRO407121000EA 611.26 EUR
ACRO407121000 ACRO407120250
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Didodecyldimethylammonium bromide
Vzorec: C₂₆H₅₆BrN
Mw: 462.65 g/mol
Teplota tavenia: 161…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041969
Číslo CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %