Tlačiť
7-Bromo-1-heptanol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54762.03 H54762.06
H54762.03EA 84.64 EUR
H54762.03 H54762.06
7-Bromo-1-heptanol 96%
7-Bromo-1-heptanol
Purity: 96% CAS No.: 10160-24-4 Molecular Formula: C7H15BrO Formula Weight: 195.10 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 111-112°/4mm MDL No.: MFCD00041708
Vzorec: C₇H₁₅BrO
Teplota varu: 111…112 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,269
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041708
Číslo CAS: 10160-24-4