Voda for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
K978-1LEA
140.39
EUR
K978-1L
K978-4L
Voda for HPLC
Voda
High purity water.
- Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
- Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Vzorec:
H₂O Teplota varu: 100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011332 Číslo CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@200nm |
|
Abs.@210nm |
|
Abs.@254nm |
|
Abs.@300nm |
|
Ammonia |
|
Calcium Test | Pass |
Carbon Dioxide Test | Pass |
Chloride |
|
DNase | none detected |
Endotoxins |
|
Liquid Chromatography Suitability | Pass |
Oxidizable Substances | Pass |
pH @25°C | 5.0-7.0 |
Protease | none detected |
RNase | none detected |