Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 537.55 EUR
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT