Benzalkoniumchlorid 50% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14858.1000
8.14858.5000
8.14858.1000EA
77.42
EUR
8.14858.1000
8.14858.5000
Benzalkoniumchlorid 50% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Vzorec:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145757 Číslo CAS: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 OSN: 1760 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -5 °C |
Boiling Point | 100 °C |
Flash Point | 160 - 170 °C |
Density | 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzalkonium chloride (50% aqueous solution) |