Chlorid zinečnatý, anhydrous, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
N882-100GEA
150.02
EUR
N882-100G
N882-500G
Chlorid zinečnatý, anhydrous, Reagent Grade
Chlorid zinečnatý
Vzorec:
ZnCl₂ Teplota varu: 732 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 283 °C Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011295 Číslo CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 OSN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Výsledky špecifikačného testu
Ammonium (NH₄) | <0.5% |
Nitrate (NO₃) | <0.003% |
Sulphate (SO₄) | <0.05 % |
Zinc Chloride (ZnCl₂) | >98% |
Zinc Oxide (ZnO) | 0.6 - 0.7% |