Tlačiť
Lotion soaps, Plum No. 14
Dodávateľ: Plum Safety
1403 1413
PLUM1403EA 22.74 EUR
PLUM1403 115-1370
Lotion soaps, Plum No. 14
Péče o pokožku Mýdla a čističe pokožky
Perfumed luxery soap for normal daily hand washing in toilets, offices or production facilities.
  • Without preservatives
  • For dispenser system MP2000
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904