Tlačiť
Methylenová modř 10 g/l aqueous solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
6129.1000EA 92.13 EUR
6129.1000 6129.9010
Methylenová modř 10 g/l aqueous solution
Methylenová modř
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
Mw: 319.86
Teplota tavenia: 180
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00150008
Číslo CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identification Passes test
Control weight QC checked