Tlačiť
Glass stoppers with hexagonal grip
Dodávateľ: witeg Labortechnik
0.302.019 0.303.024 0.303.014 0.303.029 0.302.014
WITG0.302.019EA 2.95 EUR
WITG0.302.019 WITG0.303.024 WITG0.303.014 WITG0.303.029 WITG0.302.014
Glass stoppers with hexagonal grip
Zátky Zátky skleněné
Hollow standard taper stoppers with hexagonal grip, made of borosilicate glass 3.3.
  • Acc. to DIN 12252