Tlačiť
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
94370-250MG 94370-1G
SIAL94370-250MGEA 137.99 EUR
SIAL94370-250MG SIAL94370-1G
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate, Sigma-Aldrich®
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3) dihydrate
Vzorec: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5