8-Bromoguanosine hydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 332359-99-6
Molecular Formula: C10H12BrN5O5.xH2O
Formula Weight: 362.14(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂BrN₅O₅·H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00150531 Číslo CAS: 332359-99-6 EINECS: 223-677-6 |