Tlačiť
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
I7125-25G I7125-5G
SIALI7125-25GEA 1645.01 EUR
SIALI7125-25G SIALI7125-5G
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine), Sigma-Aldrich®
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Vzorec: C₉H₁₁IN₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134656
Číslo CAS: 54-42-2
EINECS: 200-207-8